Print…
tert-butanolato de potássio 20% (w/w) em THF, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Potassium tert-butylate, Potassium tert-butanolate
364990500 364992500
ACRO364990500EA 118 EUR
ACRO364990500 ACRO364992500
tert-butanolato de potássio 20% (w/w) em THF, puro
tert-butanolato de potássio
Fórmula: C₄H₉KO
Peso Molecular: 112.21 g/mol
Densidade: 0.929 g/cm³
Ponto de Inflamação: –21 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012162
Número CAS: 865-47-4
UN: 2920
ADR: 8 I
Encomendar
Appearance Colorless to amber Solution
Strength 19 to 21 % (Acidimetric)