Print…
8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
347630050 347630010
ACRO347630050EA 319 EUR
ACRO347630050 ACRO347630010
8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde 98%
8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde
Appearance: Yellow Crystalline powder
Fórmula: C₁₀H₇NO₂
Ponto de Fusão: 96…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00168962
Número CAS: 14510-06-6
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 100 °C
GC ≥97.5 %