Print…
Hexachloroplatinic(IV) acid hydrate (38 - 40% Pt) 99.9% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Hydrogen hexachloroplatinate (IV) hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate hydrate, Chloroplatinic acid hydrate, Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
363590010 363590050 363590250
ACRO363590010EA 167 EUR
ACRO363590010 ACRO363590050 ACRO363590250
Hexachloroplatinic(IV) acid hydrate (38 - 40% Pt) 99.9% (baseado em traços de metais)
Hexachloroplatinic(IV) acid hydrate
Fórmula: H₂Cl₆Pt·H₂O
Peso Molecular: 427.83 g/mol
Ponto de Fusão: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149909
Número CAS: 26023-84-7
UN: 2507
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Orange to orange-brown Powder and/or chunks
Assay 38 to 40 % (Pt)
Total trace metal impurities ≤0.1 %