Print…
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-[2-(Piperazin-1-yl)ethyl]morpholine, 1-[2-(Morpholin-4-yl)-ethyl]-piperazine
367140050 367140010
ACRO367140050EA 288 EUR
ACRO367140050 ACRO367140010
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine 99%
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine
Appearance: White to light yellow Low melting crystals or viscous liquid
Fórmula: C₁₀H₂₁N₃O
Peso Molecular: 199.298 g/mol
Ponto de ebulição: 82…84 °C (.5mbar)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191217
Número CAS: 4892-89-1
UN: 2735
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White to light yellow Low melting crystals or viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %