Print…
2-(Piperazin-1-yl)pyrazine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
367130010 367130050
ACRO367130010EA 38.2 EUR
ACRO367130010 ACRO367130050
2-(Piperazin-1-yl)pyrazine 98%
2-(Piperazin-1-yl)pyrazine
Appearance: Yellow Crystalline powder and/or chunks
Fórmula: C₈H₁₂N₄
Ponto de ebulição: 105…108 °C (,5mbar)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040766
Número CAS: 34803-68-4
UN: 3259
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %