Print…
6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic cid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Trolox, 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid
218940050 218940250 218940010
ACRO218940050EA 188 EUR
ACRO218940050 ACRO218940250 ACRO218940010
6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic cid 97%
6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic cid
CAS No.: 53188-07-1
Fórmula: C₁₄H₁₈O₄
Peso Molecular: 250.29 g/mol
Ponto de Fusão: 187…194 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006846
Número CAS: 53188-07-1
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 194 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %