Print…
Trifosfato de pentasódio 85% tech., puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
218670025 218675000
ACRO218670025EA 273 EUR
ACRO218670025 ACRO218675000
Trifosfato de pentasódio 85% tech., puro
Trifosfato de pentasódio
Fórmula: Na₅O₁₀P₃
Ponto de Fusão: 622 °C
Densidade: 2,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003514
Número CAS: 7758-29-4
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration with HClO4 ≥80 %