N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
215980050
215980010
215980250
ACRO215980050EA
117
EUR
ACRO215980050
ACRO215980010
ACRO215980250
N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine 97%
N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine
Appearance: Clear colorless Liquid
Fórmula:
C₆H₁₉NOSi₂ Ponto de ebulição: 78…80 °C (100 mmHg) Densidade: 0,83 g/cm³ Ponto de Inflamação: 28 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00008266 Número CAS: 22737-37-7 UN: 2920 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |