Print…
Allyl methacrylate 98% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
215875000 215870025
ACRO215875000EA 66.6 EUR
ACRO215875000 ACRO215870025
Allyl methacrylate 98% estabilizado
Allyl methacrylate
CAS No.: 96-05-9
Fórmula: C₇H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 144 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –65 °C
Densidade: 0,93 g/cm³
Ponto de Inflamação: 37 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008592
Número CAS: 96-05-9
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤30 APHA
Stabilizer 200 to 250 ppm MEHQ
Acids ≤0.05 %