Print…
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: H-Abu-OH, L-alpha-Amino-N-Butyric acid, L-2-Aminobutyric acid, (S)-2-Aminobutanoic acid
215380010 215380050
ACRO215380010EA 39.5 EUR
ACRO215380010 ACRO215380050
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid 98%
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid
Fórmula: C₄H₉NO₂
Peso Molecular: 103.12 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064415
Número CAS: 1492-24-6
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation +20.2° to +23° (20°C, 589 nm) (c=2, 5 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %