Print…

Aldosterone 98%

Fornecedor: Thermo Fisher Scientific

215360050 215360250 215361000
ACRO215360050EA 111 EUR
ACRO215360050 ACRO215360250 ACRO215361000
Aldosterone 98%
Aldosterone

CAS No.: 52-39-1

Fórmula: C₂₁H₂₈O₅
Ponto de Fusão: 166,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051136
Número CAS: 52-39-1

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +150° to +162° (20°C, 589 nm) (c=0.1, CHCl3)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR