Print…
Rhodamine B base 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
215230250 215231000
ACRO215230250EA 79.9 EUR
ACRO215230250 ACRO215231000
Rhodamine B base 97%
Rhodamine B base
CAS No.: 509-34-2
Fórmula: C₂₈H₃₀N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066967
Número CAS: 509-34-2
UN: 3077
Encomendar
Appearance Pink to red to violet Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥96.0 %
UV Lambda max 542 to 546 nm (in methanol)