Print…
4-Amino-2-mercaptopyrimidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
214770010 214770050
ACRO214770010EA 49.7 EUR
ACRO214770010 ACRO214770050
4-Amino-2-mercaptopyrimidine 97%
4-Amino-2-mercaptopyrimidine
Fórmula: C₄H₅N₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006075
Número CAS: 333-49-3
Encomendar
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %