Print…
Stains-all 97%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
213510010 213510050 213512500
ACRO213510010EA 97.9 EUR
ACRO213510010 ACRO213510050 ACRO213512500
Stains-all 97%, puro
Stains-all
CAS No.: 7423-31-6
Fórmula: C₃₀H₂₇BrN₂S₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078788
Número CAS: 7423-31-6
Encomendar
Appearance Dark grey to dark purple Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
TLC ≥96.0 %