Print…
Solvent Blue 38, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Direct Blue 86, C.I. 74180, Luxol® Fast Blue MBSN
212170250 212171000
ACRO212170250EA 67.1 EUR
ACRO212170250 ACRO212171000
Solvent Blue 38, puro
Solvent Blue 38
CAS No.: 1328-51-4
Fórmula: C32H12CuN8Na2O6S2
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00071424
Número CAS: 1328-51-4
Encomendar
Appearance Blue Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies