Print…
Potassium hydrogen monopersulphate >4,5% (oxigênio ativo), extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: KMPS, Potassium peroxomonosulphate, Oxone, PMPS, Potassium monopersulphate, Potassium monopersulphate triple salt
211360010 211361000 211360025
ACRO211360010EA 74.6 EUR
ACRO211360010 ACRO211361000 ACRO211360025
Potassium hydrogen monopersulphate >4,5% (oxigênio ativo), extra puro
Potassium hydrogen monopersulphate
CAS No.: 37222-66-5
Fórmula: H₃K₅O₁₈S₄
Peso Molecular: 614.76 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040551
Número CAS: 37222-66-5
UN: 3260
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White Crystalline or granular powder
Water ≤0.5 %
Titration ≥4.5 % (Active oxygen)