Bis(2,4-pentanedionato)molybdenum(VI) dioxide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
211140500
211142500
ACRO211140500EA
97.8
EUR
ACRO211140500
ACRO211142500
Bis(2,4-pentanedionato)molybdenum(VI) dioxide 97%
Bis(2,4-pentanedionato)molybdenum(VI) dioxide
CAS No.: 17524-05-9
Fórmula:
C₁₀H₁₄MoO₆ Ponto de Fusão: 184 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011506 Número CAS: 17524-05-9 |
Appearance | Yellow to grey-green to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Elemental Analysis | ≥96.0 % |