Print…
Ethylenedioxybis(trimethylsilane) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,2-Bis(trimethylsilyloxy)ethane, Ethylene Glycol Bis(trimethylsilyl Ether), 1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane
209580100 209580500
ACRO209580100EA 42.5 EUR
ACRO209580100 ACRO209580500
Ethylenedioxybis(trimethylsilane) 98%
Ethylenedioxybis(trimethylsilane)
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Fórmula: C₈H₂₂O₂Si₂
Peso Molecular: 206.43 g/mol
Ponto de ebulição: 165…166 °C (760 mmHg)
Densidade: 0.84 g/cm³
Ponto de Inflamação: 46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009640
Número CAS: 7381-30-8
UN: 1993
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %