Print…
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
208750010 208750050
ACRO208750010EA 141 EUR
ACRO208750010 ACRO208750050
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate 98%
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate
CAS No.: 50525-27-4
Fórmula: C₃₀H₃₆Cl₂N₆O₆Ru
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149670
Número CAS: 50525-27-4
Encomendar
Appearance Orange to red Crystalline powder or crystals
Elemental Analysis ≥97.5 %