Print…
(±)-Propranolol hydrochloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
207320050 207320250 207321000
ACRO207320050EA 74.2 EUR
ACRO207320050 ACRO207320250 ACRO207321000
(±)-Propranolol hydrochloride 99%
(±)-Propranolol hydrochloride
CAS No.: 318-98-9
Fórmula: C₁₆H₂₁NO₂·HCl
Ponto de Fusão: 163…166 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012558
Número CAS: 318-98-9
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 166 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %