Print…
Procainamide hydrochloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-N-[2'-(diethylamino)ethyl]benzamide.HCl
207300250 207301000
ACRO207300250EA 82.2 EUR
ACRO207300250 ACRO207301000
Procainamide hydrochloride 99%
Procainamide hydrochloride
CAS No.: 614-39-1
Fórmula: C₁₃H₂₂ClN₃O
Ponto de Fusão: 166…170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012998
Número CAS: 614-39-1
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 166 to 170 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %