Print…
Naringin 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (S)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one, 4',5,7-Trihydroxyflavanone 7-rhamnoglucoside, Naringenin 7-rhamnoglucoside
206910250 206911000
ACRO206910250EA 65.4 EUR
ACRO206910250 ACRO206911000
Naringin 97%
Naringin
CAS No.: 10236-47-2
Fórmula: C₂₇H₃₂O₁₄
Peso Molecular: 580.53 g/mol
Ponto de Fusão: 166 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00148888
Número CAS: 10236-47-2
Encomendar
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -77° to -93° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)