Print…
Nickel aluminium alloy according to Raney (Al-Ni) 50/50, pó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Aluminum-nickel alloy
206231000 206235000 206230025
206231000.EA 51.6 EUR
206231000. 206235000. 206230025.
Nickel aluminium alloy according to Raney (Al-Ni) 50/50, pó
Nickel aluminium alloy according to Raney
CAS No.: 12635-29-9
Fórmula: Ni:Al;₅₀:₅₀%
Ponto de Fusão: 1350 °C
Densidade: 3,46 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167392
Número CAS: 12635-29-9
UN: 3208
ADR: 4.3,II
Encomendar
Appearance Grey to grey-black Powder
Aluminium (Al) 47.0 to 52.0 %
Nickel (Ni) 48.0 to 53.0 %