Print…
Potassium tri-sec-butylborohydride 1 M em THF, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
205471000 205478000
205471000.EA 170 EUR
205471000. 205478000.
Potassium tri-sec-butylborohydride 1 M em THF, AcroSeal®
Potassium tri-sec-butylborohydride
Appearance: Clear light yellow Solution
Fórmula: C₁₂H₂₇BK
Densidade: 0,91 g/cm³
Ponto de Inflamação: –17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009324
Número CAS: 54575-49-4
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Encomendar
Appearance Clear light yellow Solution (May darken on storage)
Strength ≥1 M