Print…
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
204960010 204960050
ACRO204960010EA 77.8 EUR
ACRO204960010 ACRO204960050
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride 99%
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride
CAS No.: 3251-69-2
Fórmula: C₅H₇ClN₂O₂
Ponto de Fusão: 218…222 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012698
Número CAS: 3251-69-2
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 221 to 225 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %