Print…
Hydroxy naphthol blue disodium salt ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Hydroxynaphthol blue sodium salt, Hydroxy napthol blue, Sodium (E)-3-hydroxy-4-((2-hydroxy-6-sulpho-3-sulphonatonaphthalen-1-yl)diazenyl)naphthalene-1-sulphonate
204880050 204881000 204885000
ACRO204880050EA 25.8 EUR
ACRO204880050 ACRO204881000 ACRO204885000
Hydroxy naphthol blue disodium salt ACS
Hydroxy naphthol blue disodium salt
CAS No.: 165660-27-5
Fórmula: C₂₀H₁₂N₂O₁₁S₃·2Na
Peso Molecular: 598.479 g/mol
Ponto de Fusão: 274 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004075
Número CAS: 165660-27-5
Encomendar
Appearance Blue to dark purple Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Suitability (for Ca determination) Passes test