Print…
Leuco crystal violet 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4',4''-Methanetriyltris(N,N-dimethylaniline), Tris(4-dimethylaminophenyl)methane, 4,4',4''-Methylidynetris(N,N-dimethylaniline)
204330250 204330050
ACRO204330250EA 141 EUR
ACRO204330250 ACRO204330050
Leuco crystal violet 99%, puro
Leuco crystal violet
Appearance: White to light grey to light violet Powder
Fórmula: C₂₅H₃₁N₃
Peso Molecular: 373.54 g/mol
Ponto de Fusão: 175…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008314
Número CAS: 603-48-5
UN: 3077
Encomendar
Appearance White to light grey to light violet Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 180 °C
HPLC ≥98.5 %