Print…
Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethyl 3-methyl-2-oxobutanoate
203800050 203800250
ACRO203800050EA 55 EUR
ACRO203800050 ACRO203800250
Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate 95%
Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate
Appearance: Clear light yellow Liquid
Fórmula: C₇H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 62 °C (11 mmHg)
Densidade: 0,98 g/cm³
Ponto de Inflamação: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009122
Número CAS: 20201-24-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %