Print…
(1R,4R)-Dihydrocarvone mistura de isômeros 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
203650250 203651000
ACRO203650250EA 82.4 EUR
ACRO203650250 ACRO203651000
(1R,4R)-Dihydrocarvone mistura de isômeros 98%
(1R,4R)-Dihydrocarvone
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Fórmula: C₁₀H₁₆O
Ponto de ebulição: 87…88 °C (6 mmHg)
Densidade: 0,9255 g/cm³
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001636
Número CAS: 5524-05-0
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25°C) 0.923 to 0.928
Specific optical rotation (20°C, 589 nm) (neat) > +14.0°