Print…
Amberlyst® 15, seco resina de troca iônica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
202140250 202145000 202140025
ACRO202140250EA 28.8 EUR
ACRO202140250 ACRO202145000 ACRO202140025
Amberlyst® 15, seco resina de troca iônica
Amberlyst® 15
Appearance: Beads
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00145841
Número CAS: 9037-24-5
Encomendar
Appearance Beads
Water ≤1.5 %
Particle size ≤1.0 % (< 0.300 mm)
Total weight capacity ≥4.70 eq/kg (H)