Print…
Tetracarbonyldi-µ-chlorodirhodium(I) 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
197600010 197602500
ACRO197600010EA 687 EUR
ACRO197600010 ACRO197602500
Tetracarbonyldi-µ-chlorodirhodium(I) 97%
Tetracarbonyldi-µ-chlorodirhodium(I)
Appearance: Red to brown Crystalline powder or crystals or needles
Fórmula: C₄Cl₂O₄Rh₂
Ponto de Fusão: 121 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00135610
Número CAS: 14523-22-9
Encomendar
Appearance Red to brown Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 % (ex Rh)