Print…
Tetróxido de ósmio 2,5% (w/w) em tert-butanol estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ácido ósmico
197450050 197450010 197450250
ACRO197450050EA 144 EUR
ACRO197450050 ACRO197450010 ACRO197450250
Tetróxido de ósmio 2,5% (w/w) em tert-butanol estabilizada
Tetróxido de ósmio
Fórmula: O₄Os
Ponto de Inflamação: 4 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011150
Número CAS: 20816-12-0
UN: 1992
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance White to yellow Fused mass or solution
Stabilizer tert-Butyl hydroperoxide
Strength ≥2.5 wt%