Print…
Ródio 5% em carvão ativado, seco, pó, não reduzido
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
195440050 195440250 195440010
ACRO195440050EA 661 EUR
ACRO195440050 ACRO195440250 ACRO195440010
Ródio 5% em carvão ativado, seco, pó, não reduzido
Ródio
Fórmula: Rh
Ponto de ebulição: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1960 °C
Densidade: 12,41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011201
Número CAS: 7440-16-6
Encomendar
Appearance Grey-black to black Powder
Assay 4.5 to 5.5 % (Rh)
Particle Size/Sieve analysis <128 um: 99%
Additional info 128 um: 99%