Print…
Paládio 0,5%, em pellets de alumina de 1/8 polegadas
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
195080500 195082500 195080010
ACRO195080500EA 139 EUR
ACRO195080500 ACRO195082500 ACRO195080010
Paládio 0,5%, em pellets de alumina de 1/8 polegadas
Palladium
Fórmula: Pd
Ponto de ebulição: 3167 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1555 °C
Densidade: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011167
Número CAS: 7440-05-3
Encomendar
Appearance Grey Pellets
Assay 0.5 % (Pd)
Loss on drying 1 % (typically)
Additional info loss on abrasion: 3.5%