Print…
Paládio 5% em carbonato de cálcio contaminado com chumbo (3,5% Pb)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
195070100 195070500
ACRO195070100EA 165 EUR
ACRO195070100 ACRO195070500
Paládio 5% em carbonato de cálcio contaminado com chumbo (3,5% Pb)
Palladium
Fórmula: Pd
Ponto de ebulição: 3167 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1555 °C
Densidade: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151707
Número CAS: 7440-05-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Grey to grey-black Powder
Assay 5 % (Pd)
Water ≤5.0 %
Additional info poisoned with 3.5% lead