Print…
Polipropilenoglicol, M.W. ∼ 425
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
192152500 192155000 192150025
ACRO192152500EA 76 EUR
ACRO192152500 ACRO192155000 ACRO192150025
Polipropilenoglicol, M.W. ∼ 425
Polipropilenoglicol
Fórmula: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Ponto de ebulição: 200 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –25 °C
Densidade: 1 g/cm³
Ponto de Inflamação: 185 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084446
Número CAS: 25322-69-4
Encomendar
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.15 %
Color scale ≤70 APHA
Acid value ≤1 mg KOH/g
Hydroxyl value 250 to 276 mg KOH/g