Print…
Fluorescamine, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
191670250 191671000 191675000 191670025
ACRO191670250EA 52.9 EUR
ACRO191670250 ACRO191671000 ACRO191675000 ACRO191670025
Fluorescamine, puro
Fluorescamine
CAS No.: 38183-12-9
Fórmula: C₁₇H₁₀O₄
Ponto de Fusão: 155…157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005928
Número CAS: 38183-12-9
Encomendar
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 157 °C
Specific extinction E (1%/1cm) ≥900 (235 nm, ether)
Suitability fluorescence ind. for prim. amines and amino acids