Print…
Mercurochrome Hg 24-27% 24-27% Hg
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
190110250 190111000
ACRO190110250EA 73.5 EUR
ACRO190110250 ACRO190111000
Mercurochrome Hg 24-27% 24-27% Hg
Mercurochrome
Appearance: Green Glistening crystals or granules or scales
Fórmula: C₂₀H₈Br₂HgNa₂O₆
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013081
Número CAS: 129-16-8
UN: 2026
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Green Glistening crystals or granules or scales
Assay 18 to 22.5 % (Br2)