Print…
Sodium (+/-)-10-camphorsulphonate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
189125000 189120050
ACRO189125000EA 204 EUR
ACRO189125000 ACRO189120050
Sodium (+/-)-10-camphorsulphonate 98%
Sodium (+/-)-10-camphorsulphonate
Appearance: White Powder
Fórmula: C₁₀H₁₆O₄S
Ponto de Fusão: 286…288 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00135623
Número CAS: 34850-66-3
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %