Print…
4-O-Methyldopamine hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
187740500 187745000
ACRO187740500EA 81.4 EUR
ACRO187740500 ACRO187745000
4-O-Methyldopamine hydrochloride 98%
4-O-Methyldopamine hydrochloride
CAS No.: 645-33-0
Fórmula: C₉H₁₄ClNO₂
Ponto de Fusão: 207…211 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012896
Número CAS: 645-33-0
Encomendar
Appearance White to Light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 207 to 211 °C
HPLC ≥97.5 %