Print…
Polyvinylacetate, M.W. ∼ 170,000
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
183250010 183250250 183255000
ACRO183250010EA 262 EUR
ACRO183250010 ACRO183250250 ACRO183255000
Polyvinylacetate, M.W. ∼ 170,000
Polyvinylacetate
Fórmula: [CH₂CH(O₂CCH₃)]n
Densidade: 1,18 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084457
Número CAS: 9003-20-7
Encomendar
Appearance Clear Beads
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤4 %
HPLC ≥96.0 %