Tetra acetato de chumbo 95% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Lead(IV) tetraacetate, Triacetyloxyplumbyl acetate, Acetic acid lead (IV) salt, Lead (IV) acetate, LTA
180621000
180625000
180620025
ACRO180621000EA
51.1
EUR
ACRO180621000
ACRO180625000
ACRO180620025
Tetra acetato de chumbo 95% estabilizada
Tetra acetato de chumbo
Fórmula:
(H₃CCOO)₄Pb Ponto de Fusão: 175…180 °C Densidade: ~ 2,22 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00008693 Número CAS: 546-67-8 UN: 1616 ADR: 6.1,III |
Appearance | White to pink-orange Crystalline powder |
Titration Iodometric | ≥94 % |
Stabilizer | ca. 4 to 5 % Acetic acid |