Print…
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
179480100 179480500
ACRO179480100EA 194 EUR
ACRO179480100 ACRO179480500
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine 95%
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
Appearance: Clear yellow Liquid
Fórmula: C₇H₁₆N₂
Ponto de ebulição: 58…60 °C (16 mmHg)
Densidade: 0,884 g/cm³
Ponto de Inflamação: 56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003178
Número CAS: 26116-12-1
UN: 2734
ADR: 8,I
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4655 to 1.4675 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥94 %
HPLC ≥97.5 %