Print…
Polysulphone resin, M.W. ≈. M.W. 60,000, pastilhas
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
178910050 178912500
ACRO178910050EA 41.8 EUR
ACRO178910050 ACRO178912500
Polysulphone resin, M.W. ≈. M.W. 60,000, pastilhas
Polysulphone resin
Appearance: Amber to beige Pellets
Densidade: 1,24 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134387
Número CAS: 25135-51-7
Encomendar
Appearance Amber to beige Pellets
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %