Print…
STYRENE, M.W. ∼ 260,000
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
178890010 178890250 178895000 178891000
ACRO178890010EA 330 EUR
ACRO178890010 ACRO178890250 ACRO178895000 ACRO178891000
STYRENE, M.W. ∼ 260,000
Poly(styrene)
CAS No.: 9003-53-6
Fórmula: C₈H₈
Ponto de Fusão: 93 °C
Densidade: 1,05 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084450
Número CAS: 9003-53-6
Encomendar
Appearance Clear Pellets
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %