Print…
Dimetil polissiloxano, 100 cSt
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
178442500 178445000 178440025
ACRO178442500EA 111 EUR
ACRO178442500 ACRO178445000 ACRO178440025
Dimetil polissiloxano, 100 cSt
Polydimethylsiloxane
Fórmula: (CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)n
Ponto de ebulição: >65 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,965 g/cm³
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084411
Número CAS: 9016-00-6
Encomendar
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤35 APHA
Viscosity 95 to 105 cSt (at 25°C)
Volatiles ≤0.5 % (200°C)