Print…
Polycarbonate resin, M.W. 45000, pastilhas
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
178310050 178312500 178315000
ACRO178310050EA 21.7 EUR
ACRO178310050 ACRO178312500 ACRO178315000
Polycarbonate resin, M.W. 45000, pastilhas
Polycarbonate resin
Appearance: Clear Pellets
Densidade: 1,2 g/cm³
Ponto de Inflamação: 449 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084476
Número CAS: 24936-68-3
Encomendar
Appearance Clear Pellets
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %