Print…
Acrylamide polymer, M.W. M.W. ~ 5 -6.000.000, grânulos, não iônico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
178040050 178042500 178045000
ACRO178040050EA 32.9 EUR
ACRO178040050 ACRO178042500 ACRO178045000
Acrylamide polymer, M.W. M.W. ~ 5 -6.000.000, grânulos, não iônico
Acrylamide polymer
Appearance: White to light yellow Granules
Fórmula: (CH₂:CHCONH₂)n
Densidade: 1,3 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084392
Número CAS: 9003-05-8
Encomendar
Appearance White to light yellow Granules
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤13 %
GC ≥97.5 %