Print…
1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture) 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Hexahydro-m-xylylenediamine, 1,3-Di(aminomethyl)cyclohexane, Cyclohexane-1,3-diyldimethanamine
177480050 177481000 177485000
ACRO177480050EA 36.7 EUR
ACRO177480050 ACRO177481000 ACRO177485000
1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture) 99%
1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture)
Appearance: Clear colorless Liquid
Fórmula: C₈H₁₈N₂
Peso Molecular: 142.25 g/mol
Ponto de ebulição: 220 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 0.94 g/cm³
Ponto de Inflamação: 106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001522
Número CAS: 2579-20-6
UN: 3267
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %