Print…
4-Formylcinnamic acid predominantemente trans 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Formylcinnamic acid, predominantly trans, 3-(4-Formylphenyl)acrylic acid
176590010 176590050 176590250
ACRO176590010EA 33 EUR
ACRO176590010 ACRO176590050 ACRO176590250
4-Formylcinnamic acid predominantemente trans 98%
4-Formylcinnamic acid
CAS No.: 23359-08-2
Fórmula: C₁₀H₈O₃
Ponto de Fusão: 250…255 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006955
Número CAS: 23359-08-2
Encomendar
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 250 to 255 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %